Learn More
Brady™ B33 Series Polyamide Coated Nylon Cloth Labels
Código de producto. 30041408
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (LxW):
12.70 mm (Dia)
12.70 mm (W) x 25.40 mm (H)
20.32 mm (W) x 36.50 mm (H)
25.40 mm (W) x 12.45 mm (H)
25.40 mm (W) x 36.50 mm (H)
25.40 mm (W) x 66.68 mm (H)
9.53 mm (Dia)
Color:
White
Yellow
Shape:
Rectangle
Round
missing translation for 'unitSize'
Pack of 1000
Pack of 1500
Pack of 2500
Pack of 3000
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30041408
missing translation for 'mfr': Brady™ 361681
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Nylon cloth labels for BBP33/i3300 printers.
For BBP33/i3300 printers.
Especificaciones
Certifications/Compliance UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) Approvals are for White material only, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Adhesive Type Acrylic, Permanent
Color White
Finish Matte
Format Die-cut
Material Nylon Cloth (B-499)
Product Type Label
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) Component and equipment labelling, Electrical labelling, General identification, Laboratory labelling, Warehouse marking, Wire and cable labelling
For Use With (Equipment) BBP33, i3300, i5300
Horizontal Repeat (Metric) 28.40 mm
Labels per Row 3
Shape Rectangle
Temperature Range (English) -40°F to +194°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +90°C
Thickness (English) 0.0065 in.
Thickness (Metric) 0.166 mm
Vertical Repeat (Metric) 39.50 mm
Dimensions (LxW) 25.40 mm (W) x 36.50 mm (H)
Length (English) 36.50 mm
Width (English) 25.40 mm
Width (Metric) 25.40 mm
Width (Metric) Printable Area 88.20 mm
Height (English) 1.437 in.
Height (Metric) 36.50 mm
Alternate Part Number B33-621-499
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado