Learn More
Brady™ B-427 Self-laminating Vinyl Wire Marker Labels
Product Code. 11563075
Change view
Click to view available options
Height (Metric):
36.5 mm
57.2 mm
95.3 mm
Labels per Row:
1
2
3
Vertical Repeat (Metric):
30.2 mm
41.3 mm
60.3 mm
101.6 mm
Unit Size:
1 pack
1 roll
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Height (Metric) Labels per Row Vertical Repeat (Metric) unitSize
11563075 95.3 mm 1 30.2 mm 1 roll
11533075 36.5 mm 3 41.3 mm 1 pack
11553075 57.2 mm 1 30.2 mm 1 roll
11573075 57.2 mm 2 60.3 mm 1 roll
11543075 95.3 mm 3 101.6 mm 1 roll
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 11563075 Supplier Brady™ Supplier No. 072013
Estimated Shipment: 01-09-2026
Add to basket
Add to basket
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Vinyl self-laminating labels for wire and electrical labeling.
  • Permanent acrylic adhesive
  • For smooth and textured surfaces
  • For matte finish
Spécification
Autoclavable Not Autoclavable
Adhesive Type Permanent Acrylic
Color Yellow, Transparent
Finish Matte
Format Die-cut
Material Self-laminating Vinyl
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
For Use With (Equipment) BBP11;BBP12;i5100;i7100;PR Plus;IP Series;THT 76 mm Core Printers;i7500
Labels per Row 1
Quantity 3000 Labels
Shape Rectangle
Temperature Range (English) -94°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +70°C
Thickness (English) 0.004 in
Thickness (Metric) 0.102 mm
Vertical Repeat (Metric) 30.2 mm
Wire Gauge 1 AWG to 400 MCM
Dimensions (L x W) 25.40 mm (W) x 95.25 mm (H)
Width (English) 1 in
Width (Metric) 25.4 mm
Width (Metric) Printable Area 25.4 mm
Height (English) 3.75 in
Height (Metric) 95.3 mm
Height (Metric) Printable Area 25.4 mm
Alternate Part Number THT-65-427-3-YL
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.