Learn More
Brady™ B-423 Polyester Thermal Transfer Labels
Product Code. 11528264
Change view
Click to view available options
Height (Metric):
3.2 mm
4.8 mm
5.1 mm
6.4 mm
9.5 mm
9.7 mm
10.2 mm
11.1 mm
12.7 mm
19.1 mm
31.8 mm
Labels per Row:
1
2
3
4
5
7
12
Vertical Repeat (Metric):
6.4 mm
7.3 mm
7.6 mm
8.9 mm
9.5 mm
12.1 mm
12.7 mm
13.6 mm
15.2 mm
22.2 mm
34.9 mm
Width (Metric):
6.4 mm
9.5 mm
12.7 mm
16.5 mm
17.8 mm
19.1 mm
22.9 mm
25.4 mm
27.9 mm
31.8 mm
34.9 mm
38.1 mm
50.8 mm
69.9 mm
Tamaño de la unidad:
1 roll
Each
Código de producto. Height (Metric) Labels per Row Vertical Repeat (Metric) Width (Metric) unitSize
11528264 6.4 mm 1 8.9 mm 22.9 mm 1 roll
11593764 3.2 mm 2 6.4 mm 38.1 mm 1 roll
11558254 4.8 mm 1 7.3 mm 25.4 mm 1 roll
11589053 5.1 mm 1 7.6 mm 12.7 mm 1 roll
11508264 5.1 mm 1 7.6 mm 16.5 mm 1 roll
11583704 5.1 mm 4 7.6 mm 16.5 mm 1 roll
11598254 6.4 mm 1 8.9 mm 19.1 mm 1 roll
11599053 6.4 mm 1 8.9 mm 25.4 mm 1 roll
11568254 6.4 mm 1 8.9 mm 31.8 mm 1 roll
11578254 6.4 mm 1 8.9 mm 34.9 mm 1 roll
11518264 6.4 mm 1 8.9 mm 50.8 mm 1 roll
11543714 6.4 mm 2 9.5 mm 31.8 mm 1 roll
11563784 6.4 mm 2 9.5 mm 34.9 mm 1 roll
11573704 6.4 mm 3 8.9 mm 22.9 mm 1 roll
11513714 6.4 mm 12 9.5 mm 6.4 mm 1 roll
11523804 9.5 mm 2 12.1 mm 31.8 mm 1 roll
15751427 9.5 mm 3 12.1 mm 25.4 mm 1 roll
11543814 9.5 mm 4 12.1 mm 17.8 mm 1 roll
11523784 9.5 mm 7 12.1 mm 9.5 mm 1 roll
11573794 9.7 mm 2 12.7 mm 27.9 mm 1 roll
16677865 10.2 mm 1 12.7 mm 50.8 mm Each
11523714 11.1 mm 5 13.6 mm 12.7 mm 1 roll
11543804 12.7 mm 1 15.2 mm 50.8 mm 1 roll
11553704 19.1 mm 2 22.2 mm 38.1 mm 1 roll
11583794 19.1 mm 4 22.2 mm 19.1 mm 1 roll
16667865 31.8 mm 1 34.9 mm 69.9 mm Each
26 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11528264
Marca: Brady™ 030514
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Printable, polyester labels for Thermal Transfer Printers.
  • Permanent adhesive
  • For smooth surfaces
Especificaciones
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Compliance UL, CSA and AGA Approved
Adhesive Type Permanent Acrylic
Color White
Finish Gloss
Format Die-cut
Material Polyester (B-423)
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory Labeling
For Use With (Equipment) BBP81;i5100;i7100;PR Plus;IP Series;THT 76 mm Core Printers;i7500
Labels per Row 1
Min. Operating Temperature (Metric) -70°C
Model THT-49-423-10
No. per Pack 10000 Label(s) / Roll
Quantity 10,000 Labels
Shape Rectangle
Size 22.86 mm (W) x 6.35 mm (H)
Temperature Range (English) -94°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +110°C
Thickness (English) 0.003 in
Thickness (Metric) 0.076 mm
Vertical Repeat (Metric) 8.9 mm
Dimensions (LxW) 22.86 mm (W) x 6.35 mm (H)
Width (English) 0.9 in
Width (Metric) 22.9 mm
Width (English) Printable Area 22.86 mm
Width (Metric) Printable Area 22.86 mm
Height (English) 0.25 in
Height (Metric) 6.4 mm
Height (Metric) Printable Area 6.4 mm
Alternate Part Number THT-49-423-10
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.