Learn More
Aztreonam, MedChemExpress
Beskrivelse
Aztreonam (SQ-26,776) is a synthetic monocyclic beta-lactam antibiotic, which has a very high affinity for penicillin-binding protein 3 (PBP-3).
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Aztreonam |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 78110-38-0 |
| Color | White |
| Quantity | 100 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C13H17N5O8S2 |
| For Use With (Application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | SQ-26,776 |
| Solubility Information | DMSO : 50 mg/mL (114.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (22.97 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?