missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Azoramide, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
Beschreibung
Azoramide is a small-molecule modulator of the unfolded protein response with antidiabetic activity.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Azoramide |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 932986-18-0 |
| Color | Off-White |
| Quantity | 100 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C15H17ClN2OS |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 30 mg/mL (97.14 mM) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| SMILES | CCCC(NCCC1=CSC(C2=CC=C(Cl)C=C2)=N1)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 308.83 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur