Learn More
Azetidine-2-carboxylic acid, MedChemExpress
Beschreibung
Azetidine-2-carboxylic acid is a non proteinogenic amino acid homologue of proline. Found in common beets. Azetidine-2-carboxylic acid can be misincorporated into proteins in place of proline in many species, including humans. Toxic and teratogenic agent.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Azetidine-2-carboxylic acid |
| CAS | 2517-04-6 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C4H7NO2 |
| Quantity | 100 mg |
| Solubility Information | H2O : 50 mg/mL (494.56 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)C1NCC1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 101.1 |
| Formula Weight | 101.1 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?