Få mere at vide
Få mere at vide
Azelastine Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Beskrivelse
Azelastine Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base)
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Azelastine hydrochloride |
| CAS | 79307-93-0 |
| Analyte or Component Names | Azelastine hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C22 H24 Cl N3 O . Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1(2 H)-Phthalazinone, 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1-methyl-1 H-azepin-4-yl)-, hydrochloride (1:1), 1(2 H)-Phthalazinone, 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1-methyl-1 H-azepin-4-yl)-, monohydrochloride (9 CI), A 5610, Allergodil, Astelin, W 2979 M, W 2979 M, W 2979 M, W 2979 M, W 2979 M, W 2979 M, W 2979 M, W 2979 M, W 2979 M |
| InChI Formula | InChI=1 S/C22H24ClN3O.ClH/c1-25-13-4-5-18(12-14-25)26-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-26)15-16-8-10-17(23)11-9-16;/h2-3,6-11,18 H,4-5,12-15H2,1H3;1 H |
| SMILES | Cl.CN1CCCC(CC1)N2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O |
| IUPAC Name | 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(1-methylazepan-4-yl)phthalazin-1-one;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?