Learn More
Azelaic acid, 85-90%, tech., flakes, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10214610 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
25g; Plastic bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10214610 25g; Plastic bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10214610 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105120250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
CAS 123-99-9
Color White
Assay Percent Range 85 to 90%
Molecular Formula C9H16O4
Linear Formula HOOC(CH2)7COOH
Synonym azelaic acid, finacea, anchoic acid, azelex, lepargylic acid, skinoren, 1,7-heptanedicarboxylic acid, heptanedicarboxylic acid, 1,9-nonanedioic acid, emerox 1110
InChI Key BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CCCC(=O)O)CCCC(=O)O
IUPAC Name nonanedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 188.223
PubChem CID 2266
ChEBI CHEBI:48131
Formula Weight 188.22
Percent Purity ≥85%
Grade Technical
Quantity 25 g
Infrared Spectrum Authentic
Packaging Plastic bottle
Physical Form Flakes
Chemical Name or Material Azelaic acid, tech., 85-90%
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.