Learn More
AZD3839 free base, MedChemExpress
Product Code. 16481847
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
25mg
50mg
5mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16481847
Brand: Medchem Express HY13438
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress AZD3839 free base is a potent and selective orally active, brain-permeable BACE1 inhibitor (Ki=26 nM).
AZD3839 free base shows 14 and >1000-fold selectivity against BACE2 and cathepsin D, respectively. AZD3839 free base exhibits dose- and time-dependent lowering of plasma, brain, and cerebrospinal fluid Aβ levels in mouse, guinea pig, and non-human primate. AZD3839 free base can be used for the research of Alzheimer's disease.
Tekniske data
Chemical Name or Material AZD3839 free base
CAS 1227163-84-9
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C24H16F3N5
Quantity 50 mg
Solubility Information DMSO : 125 mg/mL (289.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=C2C([C@](C3=CC=CC(C4=CN=CN=C4)=C3)(C5=CC(C(F)F)=NC=C5)N=C2N)=CC=C1
Molecular Weight (g/mol) 431.41
Formula Weight 431.41
Percent Purity 99.89%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.