Learn More
Axygen™ AxyMats™ Sealing Mats for 2mL 96 Well Plates with Square Wells
Shop All Axygen Scientific Products
Click to view available options
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Unit Size:
Pack of 50
Beskrivning
Axygen AxyMat sealing mats can be used in a wide range of temperatures for PCR and storage applications. AxyMats minimize evaporation and are made of research-grade silicone which can be autoclaved. They can be reused following a bleach wash and ethanol rinse protocol.
Specifikationer
Specifikationer
| Color | Natural |
| Material | Silicone |
| Sterility | Sterile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| No. of Wells | 96 |
| No. per Pack | 10 |
| Product Type | Sealing Mat |
| Well Shape | Square |
| Plate Compatibility | 96-well Microplate, 2 mL |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering