Learn More
Axygen™ Storage Microplates
GREENER_CHOICE
Product Code. 11310135 Shop All Axygen Scientific Products
Click to view available options
Color:
Blue
Clear
Sterility:
Non-sterile
Sterile
No. of Wells:
24
48
96
384
Volume (Metric) Well:
1.1 mL
1.8 mL
10,000 μL
1100 μL
125 μL
2000 μL
240 μL
5000 μL
550 μL
Unit Size:
Pack of 10
Pack of 25
Pack of 30
Pack of 5
Pack of 50
Product Code. 11310135
Brand: Axygen™ PDW10ML24CS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
For sample collection, in-vitro growth chambers and long term storage.
Used for sample collection, in vitro growth chambers and long-term storage.
Axygen™ deep well and assay plates are used for sample collection, in vitro growth chambers and long-term storage. Made of polypropylene, they offer excellent chemical resistance and will withstand temperatures down to -80°C.
  • Excellent chemical resistance
  • ANSI/SLAS 1-2004: Microplates - Footprint Dimensions
  • Centrifugation to 4,000 RCF
  • Diamond shaped wells allow complete sample recovery
  • Black and white plates are available by special order
  • Ultra-flat surface ensures proper sealing with heat sealing film
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Format Standard
    Array 4 x 6
    Autoclavable Autoclavable
    Packaging 25 Cases
    Product Line Axygen
    Color Clear
    Product Type Microplate
    Material Polypropylene
    Volume (Metric) Well 10,000 μL
    No. of Wells 24
    Sterility Sterile
    Well Shape Square
    For Use With (Application) Sample collection, in-vitro growth chambers and long term storage
    Max. RCF 4000 x g
    No. per Case 25/Cs.
    No. per Pack 5/Pk.
    Temperature Range (English) -112°F
    Temperature Range (Metric) -80°C
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
    Name des Produkts
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt