Learn More
Axygen™ Aerosol Barrier Micropipette Tips
Product Code. 11366054 Shop All Axygen Scientific Products
Click to view available options
Volume (Metric):
0.5 to 50 μL
1 to 150 μL
100 to 1000 μL
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Unit Size:
Pack of 1000
Pack of 4800
Pack of 960
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11366054
Marke: Axygen™ TF150RS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Axygen™ Aerosol Barrier Micropipette Tips allow free passage of air while blocking aerosol contamination.
  • Technologically advanced filter material
  • Filter membrane contains no leachable additives
  • Available with Maxymum Recovery™ surface for improved accuracy and maximum sample recovery
  • Available in bulk, or racked (sterile)
  • Available in a variety of material contact tip options
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volume (Metric) 1 to 150 μL
Filtered Filtered
Sterility Sterile
Color Clear
Autoclavable Autoclavable
Clean Claims DNase, RNase Free
Format Rack
Tip Style Universal
Packaging 96 tips/rack, 10 racks/pack, 5 packs/case
Product Type Aerosol Barrier Micropipette Tips
For Use With (Equipment) Universal Fit
Material Polypropylene
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt