Learn More
Axygen™ Universal Fit Micropipette Tips
Product Code. 12796619 Shop All Axygen Scientific Products
Click to view available options
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Color:
Clear
Yellow
Tip Style:
Beveled
Genomic/Wide Orifice
Low Retention, Beveled
Low Retention, Universal
Universal
Quantity:
10,000/Cs.
4800/Cs.
Unit Size:
Pack of 10000
Pack of 4800
Pack of 960
Product Code. 12796619
Brand: Axygen™ TE204YR
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Axygen™ Universal Fit Pipette Tips are compatible with most research-grade single- and multi-channel micropipettes, and are certified to be DNase-/RNase-free and nonpyrogenic.
  • RNase-/DNase free
  • Nonpyrogenic
  • Human gDNA- and PCR-inhibition-free
  • Available in a variety of sizes
  • Available with a variety of tip styles including beveled, fine point, and wide bore
  • Available sterile/non-sterile
  • Available in bulk, racked, or stack rack packaging
  • Available with Maxymum Recovery™ surface for improved accuracy and maximum sample recovery
Order Info
CapacityMetric
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (Metric) 200 μL
Filtered Non-filtered
Sterility Non-sterile
Color Yellow
Autoclavable Autoclavable
Clean Claims Dnase-, Rnase-, Pyrogen-, Human gDNA-, PCR-Inhibition-Free
Format Rack
Tip Style Universal
Packaging 96 x 10 Racks/Pk., 5 Pk./Cs.
Quantity 4800/Cs.
For Use With (Equipment) Universal Fit, Universal Fit, Eppendorf Compatible
Graduated Yes
Material Polypropylene
Graduations 10, 50, 100μL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato