Learn More
Novus Biologicals™ Avian Influenza A Hemagglutinin Antibody Pack
For Research applications
Brand:  Novus Biologicals™ NBP2-25066
Product Code. 18150603
  • 9825.00 NOK / Pack of 7
Includes:
  • 1.NB100-1933: Avian Flu Matrix Protein 1 Antibody
  • 2.NB100-56572: Avian Flu Nucleoprotein Antibody
  • 3.NB100-56607: Avian Flu HA protein Antibody
  • 4.NB100-56608: Avian Flu HA protein Antibody
  • 5.NB100-56610: Avian Flu Matrix Protein 1 Antibody
  • 6.NB100-56611: Avian Flu Nucleoprotein Antibody
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Avian Influenza A Hemagglutinin
Unconjugated
ha; HA1; HA2; Hemagglutinin; Hemagglutinin ha1 chain; Hemagglutinin ha2 chain; Hemagglutinin precursor
6 Vials
Pig, Avian, Chicken
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA
Western Blot
Format: Purified Rabbit IgG polyclonal antibody; Application: western blot; Immunogen: amino acids 72-88 Format: Purified Rabbit IgG polyclonal antibody; Application: western blot; Immunogen: amino acids 128-143 Format: Purified Rabbit IgG polyclonal antibody; Application: western blot; Immunogen: amino acids 9-28 Format: Purified Rabbit IgG polyclonal antibody; Application: western blot; Immunogen: amino acids 212-225 Format: Purified Rabbit IgG polyclonal antibody; Application: western blot; Immunogen: amino acids 58-77 Format: Purified Rabbit IgG polyclonal antibody; Application: ELISA, IF/ICC, IHC; Immunogen: amino acids 428-441
1.NB100-1933: Avian Flu Matrix Protein 1 Antibody
2.NB100-56572: Avian Flu Nucleoprotein Antibody
3.NB100-56607: Avian Flu HA protein Antibody
4.NB100-56608: Avian Flu HA protein Antibody
5.NB100-56610: Avian Flu Matrix Protein 1 Antibody
6.NB100-56611: Avian Flu Nucleoprotein Antibody
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt