Learn More
Avermectin B1, MedChemExpress
Description
Avermectin B1 (Abamectin) is a mixture of two similar segments of avermectin. Avermectin B1 is an orally anti-infection agent, which can be used in the research of parasitic worms, insect pests, agriculture and animal husbandry. Avermectin B1 can also induce the production of ROS and induces cytotoxicity, apoptosis and autophagy.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Avermectin B1 |
| CAS | 71751-41-2 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C95H142O28 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | Abamectin Avermectin B1a-Avermectin B1b mixt. |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 247 mg/mL (142.60 mM) |
| SMILES | C[C@@H](CC)[C@]1([H])[C@@H](C)C=C[C@@]2(O[C@@]3([H])C[C@]([H])(OC([C@@]4([H])[C@@](/C(CO5)=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O[C@@]6([H])C[C@H](OC)[C@@H](O[C@]7([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](OC)C7)[C@H](C)O6)/C(C)=C/C3)(O)[C@@]5([H])[C@H](O)C(C)=C4)=O)C2)O1.C[C@H]8C=C[C@@]9(O[C@@]%10([H])C[C@]([H])(OC([C@@]%11([H])[C@@](/C(CO%12)=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O[C@@]%13([H])C[C@H](OC)[C@@H](O[C@]%14([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](OC)C%14)[C@H](C)O%13)/C(C)=C/C%10)(O)[C@@]%12([H])[C@H](O)C(C)=C%11)=O)C9)O[C@@H]8C(C)C |
| Molecular Weight (g/mol) | 1732.13 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?