Description
Specially designed for Southern and Northern applications.
- Specially selected for molecular biology applications.
- MP Bio cassettes are designed for use at temperatures as low as -80°C.
- The high quality materials used in manufacturing these cassettes insure outstanding durability.
Usage Statement:
- Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Specifications
Specifications
| Product Type | Cassette |
| Length (English) | 11.81 in. |
| Width (English) | 9.44 in. |
| Dimensions (LxW) | 24 x 30 cm |
| Disposable | Reusable |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?