Learn More
Axygen™ Automation Tips for Tecan™, Zymark™, Biotek™ and Dynamic Devices
Shop All Axygen Scientific Products
Descrizione
- Comprehensive line of pipette tips for automated liquid handling systems
- Manufactured to stringent specifications under strict process controls
- Assembled via automation to ensure consistent performance and quality
- Tips are certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
- Available in a range of volumes: 50, 100, 180 and 200μL
- Compatible with the following:
- Tecan™ Freedom Evo™, TeMo and Aquarius with MCA96 head
- Zymark™/Caliper RapidPlate™, SciClone™ and Zephyr™ with HV96 head
- Biotek™ Precision™ and Precision XS 8 or 12 head
- Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol and 96-Channel-Low Vol head
Specifica
Specifica
| Volume (Metric) | 50 μL |
| Filtered | Non-filtered |
| Sterility | Non-sterile |
| Color | Clear |
| Rack Color | Light Green |
| Certifications/Compliance | ANSI |
| Clean Claims | DNase, Rnase Free |
| For Use With (Application) | Non-pyrogenic, used for stringent specifications under strict process controls |
| Format | Rack |
| Tip Style | Automation, Round |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?