Learn More
Thermo Scientific™ Automation Tips for Beckman™ Liquid Handling Systems with MP20 and MP200 Dispense Heads
Shop All MBP Molecular BioProducts Products
Beschreibung
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Sterile Pipette Tips for Beckman™ Liquid Handling Systems, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency. These automation tips provide accurate and precise performance due to superior tip straightness and a low coefficient of variation. The pipette tips are validated on the actual workstations for which they are created.
- Available with Thermo Scientific™ ART™ filter technology, low retention and extended length
- Lot-tested during production on actual workstation for which they are created
- Extended length tips compatible with 96-, 384-, and 1536-deep well plates
- Low percentage coefficient of variation (%CV)
Spezifikation
Spezifikation
| Volume (Metric) | 20 μL |
| Filtered | Non-filtered |
| Sterility | Sterile |
| Color | Clear |
| Format | Rack |
| Tip Style | Extended Length |
| For Use With (Equipment) | Beckman Coulter Liquid Handling Systems |
| Product Line | Beckman |
| Fit for Purpose | Sterile |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.