Learn More
Labcon™ Automation Pipette Tips for Biomek™ Instruments Workstations
Descripción
- Pipette tips for automated workstations
- Fits Beckman™ Biomek Workstations
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Magenta color
- Made in USA
Especificaciones
Especificaciones
| Volume (Metric) | 230 μL |
| Filtered | Non-filtered |
| Sterility | Non-sterile |
| Rack Color | Clear |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Length (English) | 2 in. |
| Length (Metric) | 51.3 mm |
| Certifications/Compliance | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI |
| Clean Claims | ATP, RNase/Dnase, Endotoxin-free |
| Format | Rack, 96 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?