Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Tyvek™ Stopper Bags with Heat Seal Closure
Shop All Keystone Cleanroom Products Products
Description
The medical Grade 1073B Tyvek™ material has the highest microbial barrier properties of any steam sterilization compatible materials. These pouches are also compatible with VHP Decontamination cycles commonly used with Isolator technology. Will not absorb or adsorb water.
- Manufactured and packaged in an ISO certified cleanroom
- Double Welded Factory Seals
- Autoclavable at up to 125°C
- Tear and puncture resistant
- Hydrophobic
- Lint-free
- Heat seals closed
- Integrated steam sterilization indicator
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Compliance | Certificate of Conformance (COC) |
| Closure Type | Heat Seal |
| Color | Clear, White |
| Disposable | Single-use |
| For Use With (Application) | Steam, EtO, Gamma or VHP Sterilization |
| Material | Tyvek |
| Sterility | Non-sterile |
| Latex Free | Yes |
| Dimensions (L x W) | 28 x 48 in. |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?