Learn More
Invitrogen™ Autoclavable Sheath Bottle, 4 L
Description
The Invitrogen Bigfoot Spectral Cell Sorter provides power, performance, and flexibility to help accelerate cutting edge discoveries. Designed to streamline the cell sorting workflow and enhance the user experience, the Bigfoot sorter has a multitude of cell sorting advancements, accessories, and unique capabilities to enable the most complex multi-parameter sorts, and to meet high-throughput demands for a wide range of applications.
Specifications
Specifications
| Capacity (Metric) | 4 L |
| For Use With (Equipment) | Bigfoot Spectral Cell Sorter |
| For Use With (Application) | Can be used in sheath bottle position |
| Quantity | 1 x 4 L |
| Dimensions | 7.5 x 4 x 11 in. |
| Content And Storage | Room temperature |
| Includes | White Fluidics Cap |
| Product Type | Autoclavable Sheath Bottle |
| Product Line | Bigfoot Spectral Cell Sorter |
For Research Use Only.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.