Learn More
ratiolab™ Autoclavable Polypropylene Bags
Beschreibung
- With BIOHAZARD warning Instruction and sterilization indicator patch
- Safety imprint in German, English, French and Spanish languages
- Rectangle white indicator field turns into dark when autoclaved
- For autoclaving, the bag must not be completely closed
- Autoclavable at 134°C for 20 min.
- Tolerance: ±5%
Spezifikation
Spezifikation
| Autoclavable | Autoclavable |
| Disposable | Single-use |
| For Use With (Application) | Waste Disposal |
| Includes | Bag with Indicator Patch |
| Material | Polypropylene |
| Quantity | 500 Bags/Pk. |
| Thickness (English) | 2 mil |
| Dimensions (L x W) | 300 x 500 mm |
| Length (English) | 19.7 in. |
| Width (English) | 11.8 in. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?