Learn More
Abeba™ Autoclavable Clogs 39630
Product Code. 15651268
Change view
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Unit Size:
1 pair
Product Code. Size unitSize
15651268 38 1 pair
15631268 36 1 pair
15641268 37 1 pair
15661268 39 1 pair
15671268 40 1 pair
15681268 41 1 pair
15691268 42 1 pair
15601278 43 1 pair
15611278 44 1 pair
15621278 45 1 pair
15631278 46 1 pair
11 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15651268
Marca: Abeba™ 39630/38
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Antistatic and autoclavable at 121°C. High slip resistance.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
  • Autoclavable, sterilisable special material
  • Orange
  • Slip resistance outsole sole
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap foldable, adjustable
  • DOUBLE SIZES, please use even size when placing your order (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Especificaciones
Certifications/Compliance CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
Color Orange
Size 38
Sole Features Slip-resistant
Style 39630
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.