Läs mer
Attune™ Wash Solution
Produktkod. p-9634002
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15360445
Brand: Invitrogen A24974
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Attune™ Wash Solution is an optimized cleaning buffer that is used in the Attune™ Acoustic Focusing Cytometer to maintain cleanliness of the fluidics lines, minimizing contamination or carryover.
Maintains System Cleanliness
Attune™ Wash Solution has been formulated to remove cellular debris, prevent protein building up, and minimize dyes sticking to the fluidics lines of the system. It is recommended for use during the routine maintenance and automated shutdown procedures of the Attune™ Acoustic Focusing Cytometer.
Convenient
The ready-to-use 1X wash solution was designed to eliminate the need for dilution prior to use, as well as access to a purified water system. The wash solution is stable for 30 days after the bottle is opened.
High Quality
The Attune™ Wash Solution is prepared, filtered, and packaged in a sterile environment to ensure the highest quality. Each batch is traceable by its lot number designation and has been validated for use on the Attune™ Acoustic Focusing Cytometer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Content And Storage Store at room temperature.
For Use With (Equipment) Attune™ Acoustic Focusing Cytometer
Product Line Attune
Quantity 250 mL
Product Type Wash Solution
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.