Learn More
Descrizione
ATM Monoclonal specifically detects ATM in Cricetulus (Chinese Hamster), Human, Monkey, Mouse, Rat samples. It is validated for ChIP Assay, ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, KnockDown, SDS-Page, Single Cell Western, Western Blot.
Specifica
Specifica
| Antigen | ATM |
| Applications | ChIP Assay, ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, KnockDown, SDS-Page, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 2C1 |
| Concentration | 1.0mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:3000, Flow Cytometry, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 5 ug/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1 - 10 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 5 ug/mL, SDS-Page, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 1:10-1:500, Single Cell Western 100 ug/mL, Knockdown Validated |
| Gene Accession No. | Q13315 |
| Gene Alias | AT mutated, A-T mutated, AT1, ATA, ataxia telangiectasia mutated (includes complementation groups A, C and D), ataxia telangiectasia mutatedATD, ATC, ATDC, ATE, DKFZp781A0353, EC 2.7.11.1, MGC74674, serine-protein kinase ATM, TEL1, TEL1, telomere maintenance 1, homolog, TELO1 |
| Gene Symbols | ATM |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?