Learn More
uvex Athletic All-Round Assembly Gloves
Code produit 17250341 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
10 pairs
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Size Conditionnement
17250341 10 10 pairs
17210341 6 10 pairs
17220341 7 10 pairs
17230341 8 10 pairs
17240341 9 10 pairs
17737559 11 10 pairs
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17250341 Fournisseur uvex Code fournisseur 6002810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    481.00 NOK
    464.37 NOK / 10 pairs
    Save 16.63 NOK
    3% Off
Afficher toutes les promotions
Estimated Shipment: 06-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Lightweight, dirt-resistant gloves are constructed from a blend of polyamide and elastane, with an NBR foam coating for enhanced grip capabilities.
  • Slim-fit provides tactile feedback when assembling smaller workpieces
  • NBR foam coating is abrasion resistant and enhances grip in dry or slightly damp environments
  • Dirt-resistant shell is ideal for mechanical tasks
  • Certified by OEKO-TEX™ Standard 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Compliance OEKO-TEX™ Standard 100
Applications Industrial
Coating Material NBR Foam
Color Gray, Black
Exterior Finish Smooth
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material Elastane, Polyamide
Product Type Mechanical Protection Gloves
Size 10
EN388 Standard 4122X
For Use With (Application) Assembly, Packaging, Precision Work, and Transportation
Gender Unisex
Glove Cuff Style Knit
Series Athletic All-Round
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.