Learn More
ATG5 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 2D3B8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Proteintech 66744-1-IG-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 16838905
  • 4836.10 NOK / 150µL
Description
Macroautophagy is the major inducible pathway for the general turnover of cytoplasmic constituents in eukaryotic cells, it is also responsible for the degradation of active cytoplasmic enzymes and organelles during nutrient starvation. Macroautophagy involves the formation of double-membrane bound autophagosomes which enclose the cytoplasmic constituent targeted for degradation in a membrane bound structure, which then fuse with the lysosome (or vacuole) releasing a single-membrane bound autophagic bodies which are then degraded within the lysosome (or vacuole). APG5, required for autophagy, conjugates to ATG12 and associates with an isolation membrane to form a cup-shaped isolation membrane and autophagosome. The conjugate detaches from the membrane immediately before or after autophagosome formation is completed. APG5 may also play an important role in the apoptotic process, possibly within the modified cytoskeleton. Its expression is a relatively late event in the apoptotic process, occurring downstream of caspase activity.
Specifications
Specifications
ATG5
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q3MQ06, Q99J83, Q9H1Y0
Atg5
ATG5 Fusion Protein Ag16685
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG2a
Western Blot
2D3B8
Unconjugated
ATG5
APG5, APG5 LIKE, APG5L, Apoptosis specific protein, ASP, ATG5, Autophagy protein 5, hAPG5
Mouse
Protein A
RUO
11793, 365601, 9474
-20°C
Liquid
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt