Description
ATG13 Polyclonal antibody specifically detects ATG13 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifications
Specifications
| Antigen | ATG13 |
| Applications | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | DyLight 488 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | autophagy-related protein 13, autophagy related 13, KIAA0652 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 281-480 of human ATG13 (NP_001136145.1).,, Sequence:, ADLAYPVVFAAGLNATHPHQLMVPGKEGGVPLAPNQPVHGTQADQERLATCTPSDRTHCAATPSSSEDTETVSNSSEGRASPHDVLETIFVRKVGAFVNKPINQVTLTSLDIPFAMFAPKNLELEDTDPMVNPPDSPETESPLQGSLHSDGSSGGSSGNTHDDFVMIDFKPAFSKDDILPMDLGTFYREFQNPPQLSSLS |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?