Learn More
VEE GEE ASTM Specific Gravity Hydrometer
Product Code. 17876513
Click to view available options
ASTM Number:
111H
112H
113H
114H
115H
116H
117H
118H
119H
120H
125H
126H
127H
128H
129H
130H
131H
132H
133H
134H
Conditionnement:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17876513
Marque: VEE GEE 67126H
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
The ASTM Specific Gravity hydrometer is manufactured to the specifications of the American Society for Testing and Materials.
  • Approx. Length: 330 mm
  • Calibrated for use at 15.5°C/60°F
Spécification
Type Specific Gravity Hydrometer
ASTM Number 126H
Increments 0.001
Length (Metric) 26 cm
Description ASTM Specific Gravity Hydrometer, ASTM 126H, 1.050 to 1.100
Material Glass
Specific Gravity Range 1.050 to 1.100
Temperature of Standardization 15.5°C (60°F)
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis