Learn More
VEE GEE ASTM Specific Gravity Hydrometer
Product Code. 17866493
Click to view available options
ASTM Number:
111H
112H
113H
114H
115H
116H
117H
118H
119H
120H
125H
126H
127H
128H
129H
130H
131H
132H
133H
134H
Förpackningsstorlek
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17866493
missing translation for 'mfr': VEE GEE 67118H
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
The ASTM Specific Gravity hydrometer is manufactured to the specifications of the American Society for Testing and Materials.
  • Approx. Length: 330 mm
  • Calibrated for use at 15.5°C/60°F
Specifikationer
Type Specific Gravity Hydrometer
ASTM Number 118H
Increments 0.0005
Length (Metric) 33 cm
Description ASTM Specific Gravity Hydrometer, ASTM 118H, 1.350 to 1.400
Material Glass
Specific Gravity Range 1.350 to 1.400
Temperature of Standardization 15.5°C (60°F)
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.