Learn More
ASTM Method D2887 Hydrocarbon Window Defining Solution, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Heneicosane∣n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Hentriacontane∣n-Heptacosane∣n-Heptadecane∣n-Heptatriacontane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Nonacosane∣n-Nonadecane∣n-Nonane∣n-Nonatriacontane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Octatriacontane∣n-Pentacosane∣n-Pentadecane∣n-Pentatriacontane∣n-Tetradecane∣n-Tetratriacontane∣n-Tricosane∣n-Tridecane∣n-Tritriacontane∣n-Undecane∣Octacosane∣Phytane∣Pristane∣Tetracontane∣Tetracosane∣Triacontane |
| CAS | 629-94-7, 124-18-5, 629-97-0, 112-40-3, 544-85-4, 112-95-8 |
| Analyte or Component Names | Heneicosane∣n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Hentriacontane∣n-Heptacosane∣n-Heptadecane∣n-Heptatriacontane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Nonacosane∣n-Nonadecane∣n-Nonane∣n-Nonatriacontane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Octatriacontane∣n-Pentacosane∣n-Pentadecane∣n-Pentatriacontane∣n-Tetradecane∣n-Tetratriacontane∣n-Tricosane∣n-Tridecane∣n-Tritriacontane∣n-Undecane∣Octacosane∣Phytane∣Pristane∣Tetracontane∣Tetracosane∣Triacontane |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | 82.5% Chloroform/12.5% Carbon Disulfide/5% Hexane |
| Quantity | 5 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Heneicosane 500 μg/mL∣n-Decane 500 μg/mL∣n-Docosane 500 μg/mL∣n-Dodecane 500 μg/mL∣n-Dotriacontane 500 μg/mL∣n-Eicosane 500 μg/mL∣n-Hentriacontane 500 μg/mL∣n-Heptacosane 500 μg/mL∣n-Heptadecane 500 μg/mL∣n-Heptatriacontane 500 μg/mL∣n-Hexacosane 500 μg/mL∣n-Hexadecane 500 μg/mL∣n-Hexatriacontane 500 μg/mL∣n-Nonacosane 500 μg/mL∣n-Nonadecane 500 μg/mL∣n-Nonane 500 μg/mL∣n-Nonatriacontane 500 μg/mL∣n-Octadecane 500 μg/mL∣n-Octane 500 μg/mL∣n-Octatriacontane 500 μg/mL∣n-Pentacosane 500 μg/mL∣n-Pentadecane 500 μg/mL∣n-Pentatriacontane 500 μg/mL∣n-Tetradecane 500 μg/mL∣n-Tetratriacontane 500 μg/mL∣n-Tricosane 500 μg/mL∣n-Tridecane 500 μg/mL∣n-Tritriacontane 500 μg/mL∣n-Undecane 500 μg/mL∣Octacosane 500 μg/mL∣Phytane 500 μg/mL∣Pristane 500 μg/mL∣Tetracontane 500 μg/mL∣Tetracosane 500 μg/mL∣Triacontane 500 μg/mL |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?