Learn More
Thermo Scientific™ Assembled Caps and Septa for 8-425 Standard-Opening Vials
Código de producto. 12450148
Change view
Click to view available options
Color:
Black
Blue
Natural
Red
White
Yellow
Tamaño de la unidad:
Pack of 100
Código de producto. Color unitSize
12450148 Black Pack of 100
12480128 Natural Pack of 100
12430138 Black Pack of 100
12440138 Blue Pack of 100
12450138 - Pack of 100
12460138 Red Pack of 100
12470138 White Pack of 100
12480138 Yellow Pack of 100
8 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12450148
Marca: Thermo Scientific™ C401371A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Thermo Scientific™ National Assembled Caps and Septa for 8-425 Standard-Opening Vials are available in a variety of colors and septum materials.
Thermo Scientific™ National Assembled Caps and Septa for 8-425 Standard-Opening Vials are available in a variety of colors and septum materials for a wide range of applications.
  • Open top caps can be used with any 8mm septa
  • Phenolic caps are suitable for autoclaving and low temperature applications
  • Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications
  • Kim-Lok™ cap/septum assemblies feature a molded centering ring to eliminate septum movement during injection
  • PTFE/red rubber septa are economical for many GC applications
  • PTFE/silicone septa are most popular for HPLC and IC applications
  • Pre-slit septa are easier to pierce with thin-gauge needles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Description Phenolic, Black; Ivory PTFE/Red Rubber septum
Color Black
Material PTFE, Rubber, Phenolic
Septum Ivory PTFE/Red Rubber
Closure Size 8-425
For Use With (Equipment) 8-425 Standard Opening Vials
Product Type Open Top Cap
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.