Learn More
Thermo Scientific™ Assembled Caps and Septa for 8-425 Standard-Opening Vials
Descrizione
Thermo Scientific™ National Assembled Caps and Septa for 8-425 Standard-Opening Vials are available in a variety of colors and septum materials for a wide range of applications.
- Open top caps can be used with any 8mm septa
- Phenolic caps are suitable for autoclaving and low temperature applications
- Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications
- Kim-Lok™ cap/septum assemblies feature a molded centering ring to eliminate septum movement during injection
- PTFE/red rubber septa are economical for many GC applications
- PTFE/silicone septa are most popular for HPLC and IC applications
- Pre-slit septa are easier to pierce with thin-gauge needles
Specifica
Specifica
| Description | PP, Black; Kim-Lok Red PTFE/White Silicone septum |
| Color | Black |
| Material | PTFE, Silicone, Polypropylene |
| Septum | Kim-Lok Red PTFE/White Silicone |
| Closure Size | 8-425 |
| For Use With (Equipment) | 8-425 Standard Opening Vials |
| Product Type | Kim-Lok Cap with Flange |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?