Learn More
As3+ solution for ICP 100mg/L, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 mL
missing translation for 'unitSize'
100mL
Spécification
Spécification
| Packaging | Bottle |
| Concentration | 100 mg/L |
| pH | 10.9 |
| Solvent or Matrix | Sodium Hydroxide/Sodium Chloride |
| Quantity | 100 mL |
| Grade | Eu. Ph. Reference |
| Chemical Name or Material | As3+ solution |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Single-element Standard Solution for ICP. Arsenic (As) (3+) 100mg/l in NaOH 0.5%,NaCl 0.1%
- Warning
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- H315-Causes skin irritation.
- H319-Causes serious eye irritation.
- P264-Wash thoroughly after handling.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P332+P313-If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
- P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
- P362+P364-Take off contaminated clothing and wash it before reuse.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu