Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Reload System
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15153586
Click to view available options
Volume (Metric):
10 μL
20 μL
200 μL
300 μL
1000 μL
For Use With (Equipment):
Eppendorf
Universal Fit
Model:
ART Non-filtered
ART Ultra Micro Non-Filtered
Fit for Purpose:
Certified Quality
Sterile
Dimensione della confezione:
Pack of 560
Pack of 960
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15153586
Marca: Thermo Scientific™ 352205RT
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Reduce waste and save benchtop and storage space with this advanced nonfiltered reload system.
Reduce waste and save benchtop and storage space with the advanced Thermo Scientific™ ART™ Nonfiltered Reload System. This system provides an environmentally responsible option without compromising sterility.
Features:
  • Stackable barrier tip packaging allows for tips to pass through offset holes in lower insert
  • Blister sleeve guide rails align tip inserts for smooth transfer into the rack
  • Outer sleeve protects tips from exterior contamination while refilling inserts
  • Tip packaging option reduces plastic waste
  • Rigid insert design provides reliable tip loading
  • Lot number and description are printed on every insert
Note:
Empty rack required for -RT parts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (Metric) 20 μL
Filtered Non-filtered
Sterility Non-sterile
Color Natural
Model ART Non-filtered
Length (English) 1.8 in.
Length (Metric) 4.57 cm
Clean Claims DNase, RNase, DNA, ATP and Endotoxin Free
Format Rack
Tip Style Low Retention
Quantity 4800/Cs.
Green Features Fewer resources used and less waste
For Use With (Equipment) Eppendorf
Product Line ART
Fit for Purpose Certified Quality
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato