Learn More
Abeba™ Arrow 38210 Shoes
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
- Smooth leather
- Black
- Slip resistance PU/PU outsole sole
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Heel strap foldable, adjustable
- Microfiber heel patch
- Lining microfiber, respiration absorbing
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA |
| Color | Black |
| Liner Material | Microfiber |
| Material | Leather |
| Size | 41 |
| Sole Features | Slip-resistant |
| Sole Material | Polyurethane |
| Style | 38210 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?