Learn More
ARL13B Rabbit anti-Canine, Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Alle ansehen Proteintech ProdukteBeschreibung
This antibody detects two specific bands at 60 kDa and 48 kDa. Arl13b is predicted to be a 48 kDa protein, and the 60 kDa band is likely to represent a modified form of Arl13b. ARL13B can be used to mark the cilia.
This gene encodes a member of the ADP-ribosylation factor-like family. The encoded protein is a small GTPase that contains both N-terminal and C-terminal guanine nucleotide-binding motifs. This protein is localized in the cilia and plays a role in cilia formation and in maintece of cilia. Mutations in this gene are the cause of Joubert syndrome 8. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | ARL13B |
| Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.27 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Gene | ARL13B |
| Gene Accession No. | Q3SXY8, Q640N2 |
| Gene Alias | ARL13B, ARL2 like protein 1, ARL2L1, JBTS8 |
| Gene Symbols | Arl13b |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?