Learn More
Descripción
- Extended tubing set used for Smart Station ultrapure and pure for uncomplicated extension of standard supplied tubing set
- Operating range can be easily increased from 2 to 4 m
Especificaciones
Especificaciones
| Color (Overall) | White |
| For Use With (Equipment) | Arium™ Smart Station Pure Water |
| Type | Tubing |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?