Learn More
Arecoline Hydrobromide, TRC
Specifications
Specifications
| Analyte or Component Names | Arecoline Hydrobromide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H13NO2.BrH/c1-9-5-3-4-7(6-9)8(10)11-2;/h4H,3,5-6H2,1-2H3;1H |
| Solution Type | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Quantity | 10 mg |
| Formula Weight | 235.0208 |
| Chemical Name or Material | Arecoline Hydrobromide |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?