Learn More
Descripción
- Provides a complete solution for automated microplate washing workflows
- Supports multiple wash protocols using configurable fluid inlet systems
- Enables precise dispense and aspiration control for consistent assay results
- Supports processing of microplates without cell disruption
- Supports multiple washing modes including sequential, continuous, and bottom washing
- Compatible with interchangeable wash heads for different microplate formats
- Provides flexibility to support current and higher-density microplate applications
- Designed for use in microplate-based assay workflows across life science applications
Especificaciones
Especificaciones
| Bottles | Wash Bottle (2 L), Waste Bottle (2 L) |
| Dispense Volume | 25 to 3000 μL/well |
| Plate Type | 96 and 384-well Plates |
| Residual Volume | ≤2 μL/well |
| Soak Time | 1 to 600 sec. |
| Type | Plate Washer |
| Wash Cycles | 1 to 250 |
| Wash Volume | 25 to 3000 μL/well |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?