Description
ApoER2 Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)
Apolipoprotein E receptor 2 (ApoER2) is an NMDA associated protein found in neurons. It participates in important functions from guiding neurons in the embryonic brain to regulating synaptic signaling. It is also involved in debilitating neurodegenerative diseases such as schizophrenia and Alzheimer's disease.
Specifications
Specifications
| Antigen | ApoER2 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 13B2 |
| Concentration | 2 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 0.2% BSA, 50% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4 |
| Gene | LRP8 |
| Gene Accession No. | Q14114 |
| Gene Alias | 4932703M08Rik; AA921429; AI848122; ApoE receptor 2; APOER2; Apolipoprotein E receptor 2; HSZ75190; LDL receptor related protein 8; low density lipoprotein receptor relative, 8 ligand binding repeats, brain; low density lipoprotein receptor-related protein 8, apolipoprotein e receptor; low-density lipoprotein receptor-related protein 8; Lr8b; Lrp8; LRP-8; MCI1; Protein LR8B |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?