Learn More
Molecular Probes™ APO BrdU (TUNEL) Kit
Description
The ApoTarget™ APO-BRDU Kit is a two-color staining method for labeling DNA breaks and total cellular DNA to detect apoptotic cells by flow cytometry.
View a selection guide for all apoptosis assays for flow cytometry.
View a selection guide for all apoptosis assays for flow cytometry.
Specifications
Specifications
| Quantity | 60 tests |
| Format | Tube |
| Product Type | Apo-BRDU Tunel Kit |
| Content And Storage | Contains pre-coated plate, standard, detector antibody, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution and complete protocol |
| Flow Cytometer Laser Lines | 488 |
| Excitation/Emission | FITC: 490/525 PI: 535/617 |
| No. of Reactions | 60 |
| Color | Green, Red |
| Product Line | ApoTarget |
| Detection Method | Fluorescence |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?