Learn More
Apigenin, MP Biomedicals
Product Code. 11422095 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11422095 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11422095 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0520367180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2240.00 NOK
    2130.24 NOK / 100mg
    Save 109.76 NOK
    4% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 12-10-2026
Specifications
CAS 520-36-5
Molecular Formula C15H10O5
MDL Number MFCD00006831
Quantity 100 mg
Synonym apigenin, 5,7-dihydroxy-2-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, chamomile, spigenin, versulin, apigenol, 4',5,7-trihydroxyflavone, apigenine, c.i. natural yellow 1, 5,7,4'-trihydroxyflavone
InChI Key KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1=CC(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
IUPAC Name 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
Molecular Weight (g/mol) 270.24
PubChem CID 5280443
ChEBI CHEBI:18388
Formula Weight 270.24
Chemical Name or Material Apigenin
Show More Show Less
compliance-icons
Identifiant produit
  • APIGENIN, 100 MG
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Mention de danger
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
Conseils de prudence
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4',5,7-Trihydroxyflavone
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.