Learn More
Berthold Technologies Aperture 384-Well For Centro XS LB 963 Microplate Luminometer
Alle ansehen Berthold Technologies ProdukteBeschreibung
- The Centro XS LB 963 microplate luminometer is compatible with 96-well microplates by default
- When ordered with the 384-well aperture, it is also compatible with 384-well microplates
- The 384-well aperture is compatible only with the Centro XS model
- Not compatible with other Centro luminometer models
Spezifikation
Spezifikation
| Detection Method | Luminescence |
| Color | Black |
| For Use With (Application) | Luminescence Applications |
| For Use With (Equipment) | Centro XS LB 963 Microplate Luminometer |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?