Learn More
Apatite, naturally occurring mineral, grains, approximately 0.06-0.19in
Codice prodotto. 11319128
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
1g
25g
5g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11319128
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 042535.03
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
For Grain Mounts, XRD and Microprobe Standards, Identification of Unknown Minerals | CAS: 1306-05-4 | Ca5FO12P3 | 504.298 g/mol
Apatite is one of a few minerals produced and used by biological micro-environmental systems. The primary use of apatite is in the manufacture of fertilizer, it is a source of phosphorus. It is occasionally used as a gemstone. Green and blue varieties in finely divided form, are pigments with excellent covering power.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1306-05-4
Molecular Formula Ca5FO12P3
Molecular Weight (g/mol) 504.298
MDL Number MFCD00285511
InChI Key VSIIXMUUUJUKCM-UHFFFAOYSA-D
Synonym fluorapatite, apatite, phosphate rock, unii-m4cm1h238j, phospate rock, fluorapatite ca5f po4 3
PubChem CID 10207414
IUPAC Name pentacalcium;fluoride;triphosphate
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[F-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Specifica
Color Colorless
Physical Form Chips
Quantity 1 g
Solubility Information Soluble in water and hydrochloric acid.
Appearance Colorless chips
Chemical Name or Material Apatite
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato