Learn More
Beskrivning
AP2M1 Polyclonal antibody specifically detects AP2M1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | AP2M1 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Alexa Fluor 488 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | Adaptin-mu2, adaptor-related protein complex 2, mu 1 subunit, AP-2 mu chain, Clathrin assembly protein complex 2 medium chain, clathrin coat adaptor protein AP50, Clathrin coat assembly protein AP50, Clathrin coat-associated protein AP50, clathrin-associated/assembly/adaptor protein, medium 1, HA2 50 kDa subunit, KIAA0109, mu subunit, Plasma membrane adaptor AP-2 50 kDa protein, plasma membrane adaptor AP-2 50kDA protein |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 134-433 of human AP2M1 (NP_001020376.1).,, Sequence:, TQQGIKSQTKEEQSQITSQVTGQIGWRREGIKYRRNELFLDVLESVNLLMSPQGQVLSAHVSGRVVMKSYLSGMPECKFGMNDKIVIEKQGKGTADETSKSGKQSIAIDDCTFHQCVRLSKFDSERSISFIPPDGEFELMRYRTTKDIILPFRVIPLVREVGRTKLEVKVVIKSNFKPSLLAQKIEVRIPTPLNTSGVQVICMKGKAKYKASENAIVWKIKRMAGMKESQISAEIELLPTNDKKKWARPPISMNFEVPFAPSGLKVRYLKVFEPKLNYSDHDVIKWVRYIGRSGIYETRC |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?