Learn More
Nitritex™ Anti-Fog Spray
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
Quantity: 60mL
Descrizione
- Reduces fogging
- Airless pump action spray
- Non-hazardous
- Colorless
- Gamma-irradiated
- Alcohol free
- Quick and easy application
- Suitable for all BioClean autoclavable goggles
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008 certifications |
| Product Type | Anti-fog spray |
| For Use With (Equipment) | Goggles |
| For Use With (Application) | Anti-fogging applications |
| Quantity | 60 mL |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto