Läs mer
anti-CCNE1, CDKN1A Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Beskrivning
Innehåller
CCNE1 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); CDKN1A mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the CCNE1 protein, and the other against the CDKN1A protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | CCNE1 |
| Applications | In situ PLA |
| Classification | Monoclonal/Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Gene | CCNE1 |
| Gene Alias | CCNE |
| Gene Symbols | CCNE1 |
| Host Species | Mouse, Rabbit |
| Quantity | 1 Set |
| Regulatory Status | RUO |
| Visa mer |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.