Learn More
Honeywell™ Anti-bacterial, Anti-odor Insoles
Click to view available options
Size:
T38
T43
T44
Unit Size:
10 pairs
Descripción
- Dual-action: prevents bacteria and odor
- Perforated for breathability
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blue |
| For Use With (Application) | Insoles for comfort, prevent bacteria/odor |
| Size | T43 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido