missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ANO6 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Product Code. 18650671 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02mL
0.10mL
Artikelnummer. Quantity unitSize
18650671 0.1 mL 0.10mL
18645210 0.02 mL 0.02mL
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18650671

Marke: Novus Biologicals NBP2920520.1ml

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

ANO6 Polyclonal antibody specifically detects ANO6 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ANO6
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formulation PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gene Alias anoctamin 6, anoctamin-6, MGC104751, Transmembrane protein 16FTMEM16FDKFZp313M0720
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 750-830 of human ANO6 (NP_001020527.2). IPRLVYYWSFSVPPYGDHTSYTMEGYINNTLSIFKVADFKNKSKGNPYSDLGNHTTCRYRDFRYPPGHPQEYKHNIYYWHV
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 196527
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.